3-Methylxanthin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-1H,3H-purin-2,6-dion, 3-Methyl-2,6(1H,3H)-purindion, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purin-2,6-dion, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurin, 3-Methyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion
L14986.03 L14986.MD
L14986.03EA 246 EUR
L14986.03 L14986.MD
3-Methylxanthin ≥98%
3-Methylxanthin
Purity: 98+% CAS No.: 1076-22-8 Molecular Formula: C6H6N4O2 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00005580
Formel: C₆H₆N₄O₂
Molecular Weight: 166.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005580
CAS-Nummer: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1