Theobromin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Dimethylxanthin, 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion, 3,7-Dimethyl-2,6(1H,3H)-purindion, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurin, 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 3,7-Dimethyl-1H,3H-purin-2,6-dion, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purin-2,6-dion
258821000
258822500
258820010
ACRO258821000EA
97
EUR
ACRO258821000
ACRO258822500
ACRO258820010
Theobromin 99%
Theobromin
Formel:
C₇H₈N₄O₂ Molecular Weight: 180,17 g/mol Schmelzpunkt: 290…295 °C Dichte: 1,419 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022830 CAS-Nummer: 83-67-0 EINECS: 201-494-2 Merck Index: 12,09418 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % (On dry substance) |