Theobromin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,7-Dimethylxanthin, 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion, 3,7-Dimethyl-2,6(1H,3H)-purindion, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurin, 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 3,7-Dimethyl-1H,3H-purin-2,6-dion, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purin-2,6-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T4500-25G T4500-100G
SIALT4500-25GEA 47.2 EUR
SIALT4500-25G SIALT4500-100G
Theobromin, Sigma-Aldrich®
Theobromin
Formel: C₇H₈N₄O₂
Molecular Weight: 180,17 g/mol
Schmelzpunkt: 350 °C
Dichte: 1,419 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00022830
CAS-Nummer: 83-67-0
EINECS: 201-494-2
Merck Index: 12,09418