β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: NAD+, Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidiert, Nadid, Nicotinsäureamid-Adenin-Dinucleotid, β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid
481911-10 481911-5
481911-10EA 631 EUR
481911-10 481911-5
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)), Millipore®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Molecular Weight: 663,43 g/mol
Schmelzpunkt: 140 bis 142 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370