β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cozymase, beta-DPN, Coenzyme I, beta-Nicotinamide Adenine dinucleotide hydrate, oxidized form, beta-Diphosphopyridine Nucleotide, beta-NAD
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N1511-5G N1511-250MG N1511-1G
SIALN1511-5GEA 1020 EUR
SIALN1511-5G SIALN1511-250MG SIALN1511-1G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂·H₂O
MDL: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4