β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cozymase, beta-DPN, Coenzyme I, beta-Nicotinamide Adenine dinucleotide hydrate, oxidized form, beta-Diphosphopyridine Nucleotide, beta-NAD
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N3014-100MG N3014-10G N3014-1G N3014-5G
SIALN3014-100MGEA 42.2 EUR
SIALN3014-100MG SIALN3014-10G SIALN3014-1G SIALN3014-5G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂·H₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4