β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cozymase, beta-DPN, Coenzyme I, beta-Nicotinamide Adenine dinucleotide hydrate, oxidized form, beta-Diphosphopyridine Nucleotide, beta-NAD
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N7381-12G N7381-12X600MG N7381-20G
SIALN7381-12GEA 608 EUR
SIALN7381-12G SIALN7381-12X600MG SIALN7381-20G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂·H₂O
Schmelzpunkt: 140 bis 142 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370