6-Benzylaminopurin
Lieferant: Serva
14812.01 14812.02
SERA14812.01EA 0 EUR
SERA14812.01 SERA14812.02
6-Benzylaminopurin
6-Benzylaminopurin
Formel: C₁₂H₁₁N₅
Schmelzpunkt: 230…234 °C
MDL: MFCD00005572
CAS-Nummer: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5