2,3-Dichlorpyrazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
377040050
377040250
377041000
ACRO377040050EA
94.5
EUR
ACRO377040050
ACRO377040250
ACRO377041000
2,3-Dichlorpyrazin 98%
2,3-Dichloropyrazine
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ Siedepunkt: 105…107 °C (50 mmHg) Schmelzpunkt: 22,5…24.5 °C Dichte: 1,431 g/cm³ Flammpunkt: 102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040964 CAS-Nummer: 4858-85-9 EINECS: 225-460-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |