2,3-Dichlorpyrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
002757-5G
002757-25G
002757-10G
FLUO002757-5GEA
0
EUR
FLUO002757-5G
FLUO002757-25G
FLUO002757-10G
2,3-Dichlorpyrazin
2,3-Dichloropyrazine
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ |
MDL:
MFCD00040964 CAS-Nummer: 4858-85-9 EINECS: 225-460-1 |