2,6-Dichlorpyrazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11175.06 A11175.14 A11175.22
A11175.06EA 121 EUR
A11175.06 A11175.14 A11175.22
2,6-Dichlorpyrazin ≥98%
2,6-Dichloropyrazine
Purity: 99% CAS No.: 4774-14-5 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Beilstein Reference: 2439 MDL No.: MFCD00006125
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Siedepunkt: 120…122 °C (40 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Dichte: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006125
CAS-Nummer: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8