2-Chlorpyrazin 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Chloropyrazine
A10108.06 A10108.09 A10108.14 A10108.22
A10108.06EA 50.6 EUR
A10108.06 A10108.09 A10108.14 A10108.22
2-Chlorpyrazin 98
2-Chlorpyrazin
Purity: 98% CAS No.: 14508-49-7 Molecular Formula: C4H3ClN2 Formula Weight: 114.54 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.5370 Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 107019 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006124
Formel: C₄H₃ClN₂
Molecular Weight: 114.53 g/mol
Siedepunkt: 153…154 °C
Dichte: 1.284
Flammpunkt: 57 °C (134 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006124
CAS-Nummer: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3 III