2-Chlorpyrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Chloropyrazine
002754-5G 002754-25G
FLUO002754-5GEA 36.9 EUR
FLUO002754-5G FLUO002754-25G
2-Chlorpyrazin
2-Chlorpyrazin
Formel: C₄H₃ClN₂
Molecular Weight: 114.53 g/mol
Siedepunkt: 153
Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006124
CAS-Nummer: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3 III