2-Chlorpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Chloropyrazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
132489-25G 132489-5G
SIAL132489-25GEA 38.2 EUR
SIAL132489-25G SIAL132489-5G
2-Chlorpyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Chlorpyrazin
Formel: C₄H₃ClN₂
Molecular Weight: 114,53 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006124
CAS-Nummer: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3,III