Pyrazin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 33.2 EUR
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pyrazin 99+%
Pyrazine
Formel: C₄H₄N₂
Molecular Weight: 80.09 g/mol
Siedepunkt: 115…116 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006122
CAS-Nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,08047
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %