Pyrazin
Lieferant: CHEMPUR
JFD03591.250
JFD03591.1
CHMPJFD03591.250EA
0
EUR
CHMPJFD03591.250
MAYBJFD03591.1
Pyrazin
Pyrazine
Formel:
C₄H₄N₂ Molecular Weight: 80.09 g/mol Siedepunkt: 115 Schmelzpunkt: 52 Dichte: 1.0311 g/cm³ (60.9 °C) |
MDL:
MFCD00006122 CAS-Nummer: 290-37-9 EINECS: 206-027-6 UN: 1325 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,08047 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...