Pyrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
002725-25G
002725-10G
002725-100G
FLUO002725-25GEA
46.4
EUR
FLUO002725-25G
FLUO002725-10G
FLUO002725-100G
Pyrazin
Pyrazine
Formel:
C₄H₄N₂ Molecular Weight: 80,09 g/mol Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 52 °C Dichte: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C) |
MDL:
MFCD00006122 CAS-Nummer: 290-37-9 EINECS: 206-027-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,08047 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...