Pyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P56003-10G P56003-25G P56003-5G
SIALP56003-10GEA 42.1 EUR
SIALP56003-10G SIALP56003-25G SIALP56003-5G
Pyrazin, Sigma-Aldrich®
Pyrazine
Formel: C₄H₄N₂
Molecular Weight: 80.09 g/mol
Siedepunkt: 115
Schmelzpunkt: 52
Dichte: 1.0311 g/cm³ (60.9 °C)
MDL: MFCD00006122
CAS-Nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,08047