Pyrazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W401501-100G-K W401501-1KG-K
SIALW401501-100G-KEA 86.2 EUR
SIALW401501-100G-K SIALW401501-1KG-K
Pyrazin, Sigma-Aldrich®
Pyrazine
Formel: C₄H₄N₂
Molecular Weight: 80,09 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52 °C
Dichte: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
MDL: MFCD00006122
CAS-Nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08047

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR