2-Methylpyrazin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A14146.14 A14146.22 A14146.36
A14146.14EA 33 EUR
A14146.14 A14146.22 A14146.36
2-Methylpyrazin ≥99%
2-Methylpyrazine
Purity: 99+% CAS No.: 109-08-0 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Unpleasant Melting Point: -30° Boiling Point: 135-136° Beilstein Reference: 105778 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006142
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94,12 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,028
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006142
CAS-Nummer: 109-08-0
EINECS: 203-645-8
UN: 1993
ADR: 3,III