2,3-Dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W327107-100G-K W327107-10KG-K W327107-1KG-K W327107-5KG-K
SIALW327107-100G-KEA 142 EUR
SIALW327107-100G-K SIALW327107-10KG-K SIALW327107-1KG-K SIALW327107-5KG-K
2,3-Dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006144
CAS-Nummer: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3,III