2,5-Dimethylpyrazin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
174520050 174520250
ACRO174520050EA 49 EUR
ACRO174520050 ACRO174520250
2,5-Dimethylpyrazin 99%
2,5-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 155
Schmelzpunkt: 15
Dichte: 0.99 g/cm³
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006147
CAS-Nummer: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4987 to 1.5007 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %