2,5-Dimethylpyrazin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A12352.06 A12352.14 A12352.22
A12352.06EA 48.4 EUR
A12352.06 A12352.14 A12352.22
2,5-Dimethylpyrazin ≥99%
2,5-Dimethylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 123-32-0 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5 00 Odour: Pleasant Melting Point: 15° Boiling Point: 154-155° Beilstein Reference: 107052 MDL No.: MFCD00006147
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 154…155 °C
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 0,990
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006147
CAS-Nummer: 123-32-0
EINECS: 204-618-3