2,6-Dimethylpyrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002730-5G 002730-25G
FLUO002730-5GEA 0 EUR
FLUO002730-5G FLUO002730-25G
2,6-Dimethylpyrazin
2,6-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Dichte: 0,9647 g/cm³ (50 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006148
CAS-Nummer: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III