2,6-Dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D181803-25G D181803-5G
SIALD181803-25GEA 42.3 EUR
SIALD181803-25G SIALD181803-5G
2,6-Dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Dichte: 0,9647 g/cm³ (50 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006148
CAS-Nummer: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III