2-Ethyl-3-methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W315508-100G-K W315508-1KG-K W315508-5KG-K
SIALW315508-100G-KEA 208 EUR
SIALW315508-100G-K SIALW315508-1KG-K SIALW315508-5KG-K
2-Ethyl-3-methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-3-methylpyrazine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006150
CAS-Nummer: 15707-23-0
EINECS: 239-799-8
UN: 1993
ADR: 3,III