2,3,5-Trimethylpyrazin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14870.09 A14870.18 A14870.30
A14870.09EA 43.7 EUR
A14870.09 A14870.18 A14870.30
2,3,5-Trimethylpyrazin ≥99%
2,3,5-Trimethylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 14667-55-1 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5050 Boiling Point: 171-172° Beilstein Reference: 2423 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006145
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 171…172 °C
Dichte: 0.979
Flammpunkt: 54 °C (129 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006145
CAS-Nummer: 14667-55-1
EINECS: 238-712-0
UN: 1993
ADR: 3 III