2,3,5-Trimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W324426-100G-K W324426-1KG-K
SIALW324426-100G-KEA 563 EUR
SIALW324426-100G-K SIALW324426-1KG-K
2,3,5-Trimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimethylpyrazine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 171
Dichte: 0.9958 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00006145
CAS-Nummer: 14667-55-1
EINECS: 238-712-0
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR