2,3-Diethyl-5-methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W333603-100G-K
W333603-1KG-K
SIALW333603-100G-KEA
195
EUR
SIALW333603-100G-K
SIALW333603-1KG-K
2,3-Diethyl-5-methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
Formel:
C₉H₁₄N₂ Molecular Weight: 150,22 g/mol Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa) Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009635 CAS-Nummer: 18138-04-0 EINECS: 242-024-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...