2,3,5,6-Tetramethylpyrazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18279.14 A18279.22
A18279.14EA 48 EUR
A18279.14 A18279.22
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin ≥98%
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin
Purity: 98+% CAS No.: 1124-11-4 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Odour: Pleasant pH: 7 Melting Point: 83-86° Boiling Point: 190° Beilstein Reference: 113100 MDL No.: MFCD00006146
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136.2 g/mol
Siedepunkt: 190 °C
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Dichte: 1.08
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006146
CAS-Nummer: 1124-11-4
EINECS: 214-391-2