2,3,5,6-Tetramethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W323705-1KG-K
W323705-250G-K
W323705-5KG-K
SIALW323705-1KG-KEA
436
EUR
SIALW323705-1KG-K
SIALW323705-250G-K
SIALW323705-5KG-K
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136,2 g/mol Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa) Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006146 CAS-Nummer: 1124-11-4 EINECS: 214-391-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...