2,3,5,6-Tetramethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W323713-100G-K W323713-1KG-K
SIALW323713-100G-KEA 396 EUR
SIALW323713-100G-K SIALW323713-1KG-K
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136.2 g/mol
Siedepunkt: 190
Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006146
CAS-Nummer: 1124-11-4
EINECS: 214-391-2