1H-Pyrazol 98%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Pyrazol
131740250
131741000
ACRO131740250EA
51
EUR
ACRO131740250
ACRO131741000
1H-Pyrazol 98%, rein
1H-Pyrazol
Formel:
C₃H₄N₂ Molecular Weight: 68,08 g/mol Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 66…70 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005234 CAS-Nummer: 288-13-1 EINECS: 206-017-1 Merck Index: 12,08144 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 70 °C |
GC | ≥97.5 % |