1H-Pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1H-Pyrazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P56607-25G P56607-100G P56607-5G
SIALP56607-25GEA 55.7 EUR
SIALP56607-25G SIALP56607-100G SIALP56607-5G
1H-Pyrazol, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazol
Formel: C₃H₄N₂
Molecular Weight: 68,08 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005234
CAS-Nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144