1-Methyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-1H-pyrazol
373540100 373540500
ACRO373540100EA 74.4 EUR
ACRO373540100 ACRO373540500
1-Methyl-1H-pyrazol 98%
1-Methyl-1H-pyrazol
Formel: C₄H₆N₂
Molecular Weight: 82.11 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.993 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144943
CAS-Nummer: 930-36-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %