3,5-Dimethyl-1H-pyrazol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
116701000 116705000
ACRO116701000EA 47.9 EUR
ACRO116701000 ACRO116705000
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol 99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Dichte: 0,8839 g/cm³ (16 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005243
CAS-Nummer: 67-51-6
EINECS: 200-657-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in methanol)
Non-volatiles with MeOH ≤0.05 %