3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
SB01330.250 SB01330.1
CHMPSB01330.250EA 0 EUR
CHMPSB01330.250 MAYBSB01330.1
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8839 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00005243
CAS-Nummer: 67-51-6
EINECS: 200-657-5