3,5-Dimethyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
05091-100G-F 05091-1KG-F 05091-25KG-F
SIAL05091-100G-FEA 61.5 EUR
SIAL05091-100G-F SIAL05091-1KG-F SIAL05091-25KG-F
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8839 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00005243
CAS-Nummer: 67-51-6
EINECS: 200-657-5