3,5-Dimethyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D182001-100G
D182001-5G
SIALD182001-100GEA
133
EUR
SIALD182001-100G
SIALD182001-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol
Formel:
C₅H₈N₂ Molecular Weight: 96,13 g/mol Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa) Dichte: 0,8839 g/cm³ (16 °C) |
MDL:
MFCD00005243 CAS-Nummer: 67-51-6 EINECS: 200-657-5 |