1-Phenyl-1H-pyrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Phenyl-1H-pyrazol
A14270.09 A14270.18 A14270.30
A14270.09EA 60.6 EUR
A14270.09 A14270.18 A14270.30
1-Phenyl-1H-pyrazol ≥98%
1-Phenyl-1H-pyrazol
Purity: 98% CAS No.: 1126-00-7 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5960 Boiling Point: 141-142°/30mm Beilstein Reference: 2594 MDL No.: MFCD00003112
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 141…142 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 1,090
Flammpunkt: 109 °C (228 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003112
CAS-Nummer: 1126-00-7
EINECS: 214-415-1