Pyren 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
180830250 180831000 180835000
ACRO180830250EA 35 EUR
ACRO180830250 ACRO180831000 ACRO180835000
Pyren 98%
Pyrene
Formel: C₁₆H₁₀
Molecular Weight: 202.26 g/mol
Siedepunkt: 393 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Flammpunkt: 210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004136
CAS-Nummer: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
GC ≥97.5 %