Pyren ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L08162.14 L08162.22
L08162.14EA 34.3 EUR
L08162.14 L08162.22
Pyren ≥98%
Pyrene
Purity: 98% CAS No.: 129-00-0 Molecular Formula: C16H10 Formula Weight: 202.26 Flash Point: 208°(406°F) Melting Point: 148-152° Boiling Point: 393° Beilstein Reference: 1307225 Merck Reference: 14,7963 MDL No.: MFCD00004136
Formel: C₁₆H₁₀
Molecular Weight: 202.26 g/mol
Siedepunkt: 393 °C
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Dichte: 1.271
Flammpunkt: 208 °C (406 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004136
CAS-Nummer: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM