Pyren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
82648-10G
82648-1G
SIAL82648-10GEA
184
EUR
SIAL82648-10G
SIAL82648-1G
Pyren, Sigma-Aldrich®
Pyrene
Formel:
C₁₆H₁₀ Siedepunkt: 404 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 148…150 °C Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 200…220 °C |
MDL:
MFCD00004136 CAS-Nummer: 129-00-0 EINECS: 204-927-3 Merck Index: 12,08147 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...