3,6-Dichlorpyridazin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
113711000 113715000
ACRO113711000EA 104 EUR
ACRO113711000 ACRO113715000
3,6-Dichlorpyridazin 97%
3,6-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148,98 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006466
CAS-Nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥96.0 %