3,6-Dichlorpyridazin

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

BTB05810.1 BTB05810.10 BTB05810.50
MAYBBTB05810.1EA 0 EUR
MAYBBTB05810.1 MAYBBTB05810.10 MAYBBTB05810.50
3,6-Dichlorpyridazin
3,6-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148,98 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006466
CAS-Nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR