3,6-Dichlorpyridazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
009132-25G 009132-100G 009132-500G
FLUO009132-25GEA 31.1 EUR
FLUO009132-25G FLUO009132-100G FLUO009132-500G
3,6-Dichlorpyridazin
3,6-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148,98 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006466
CAS-Nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III