3,6-Dichlorpyridazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.42712.0025 8.42712.0100
8.42712.0025EA 83.4 EUR
8.42712.0025 8.42712.0100
3,6-Dichlorpyridazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148.98 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 70
Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006466
CAS-Nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.0012 g/l (20 °C)
Melting Point 72 °C
Molar Mass 148.98 g/mol