3,6-Dichlorpyridazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D73200-100G D73200-25G D73200-500G
SIALD73200-100GEA 121 EUR
SIALD73200-100G SIALD73200-25G SIALD73200-500G
3,6-Dichlorpyridazin, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148,98 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006466
CAS-Nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III