3-Amino-6-chlorpyridazin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chlorpyridazin-3-amin
A10185.06 A10185.14
A10185.06EA 87 EUR
A10185.06 A10185.14
3-Amino-6-chlorpyridazin 98%
3-Amino-6-chlorpyridazin
Purity: 98% CAS No.: 5469-69-2 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 110918
Formel: C₄H₄ClN₃
Molecular Weight: 129,55 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 218 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051506
CAS-Nummer: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1