3-Amino-6-chlorpyridazin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chlorpyridazin-3-amin
BTB05877.1
BTB05877EA
BTB05877.50
MAYBBTB05877.1EA
0
EUR
MAYBBTB05877.1
MAYBBTB05877EA
MAYBBTB05877.50
3-Amino-6-chlorpyridazin
3-Amino-6-chlorpyridazin
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129.55 g/mol |
MDL:
MFCD00051506 CAS-Nummer: 5469-69-2 EINECS: 226-796-1 |